주요 문서
47874
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homolys(Boc)-OH
≥95.0% (HPLC)
동의어(들):
(S)-7-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)heptanoic acid, Nβ-Fmoc-Nω-Boc-L-β-homolysine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H34N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
482.57
Beilstein:
8022293
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥95.0% (HPLC)
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Boc
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-15-9-8-10-18(16-24(30)31)29-26(33)34-17-23-21-13-6-4-11-19(21)20-12-5-7-14-22(20)23/h4-7,11-14,18,23H,8-10,15-17H2,1-3H3,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,31)/t18-/m0/s1
InChI key
SDBUQLGECIYUDT-SFHVURJKSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)