분석
≥98.0% (TLC)
양식
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.2ClH/c8-4-2-1-3-6(9)5-7(10)11;;/h6H,1-5,8-9H2,(H,10,11);2*1H/t6-;;/m0../s1
InChI key
APJAFTBCSGCCAH-ILKKLZGPSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.