주요 문서
72713
Sigma-Aldrich
L-3-Aminoisobutyric acid
≥97.0% (TLC)
동의어(들):
(+)-β-Aminoisobutyric acid, (2S)-3-Amino-2-methylpropanoic acid, (S)-β-AIB, (S)-β2-Homoalanine, (S)-3-Amino-2-methylpropionic acid, L-α-Methyl-β-alanine, S-BAIBA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
103.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.26
양식:
powder
분석:
≥97.0% (TLC)
Quality Level
분석
≥97.0% (TLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D 13±2°, c = 1 in 0.5 M HCl
SMILES string
C[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
QCHPKSFMDHPSNR-VKHMYHEASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)