Key Documents
469998
Sigma-Aldrich
L-Tyrosinol hydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CH2OH · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
203.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]22/D −18°, c = 1 in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
161-165 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@H](CO)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c10-8(6-11)5-7-1-3-9(12)4-2-7;/h1-4,8,11-12H,5-6,10H2;1H/t8-;/m0./s1
InChI key
PNGCRFWYSRUQTB-QRPNPIFTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable