Key Documents
457388
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(OCF3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
256.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
density
1.693 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1Br
InChI
1S/C7H5BrF3NO/c8-5-3-4(1-2-6(5)12)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
ROSTYHNIIDIBEG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Regioselective synthesis of 3, 3-diethyl-4-(methylene)-1-quinol-2-ones by an intramolecular microwave assisted heck reaction.
Smalley Jr TL and Mills WY.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42, 327-331 (2005)