문서
434167
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine
98%, for peptide synthesis
동의어(들):
N,N′-Bis-Boc-1-guanylpyrazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H22N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
310.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
N,N′-Di-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 98%
분석
98%
mp
86-90 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N\C(=N\C(=O)OC(C)(C)C)n1cccn1
InChI
1S/C14H22N4O4/c1-13(2,3)21-11(19)16-10(18-9-7-8-15-18)17-12(20)22-14(4,5)6/h7-9H,1-6H3,(H,16,17,19,20)
InChI key
QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable