주요 문서
423432
Sigma-Aldrich
cis-4-Chloro-2-butenylamine hydrochloride
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CH=CHCH2NH2·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
142.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
mp
125-131 °C (lit.)
작용기
amine
chloro
SMILES string
Cl.NC\C=C/CCl
InChI
1S/C4H8ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-2H,3-4,6H2;1H/b2-1-;
InChI key
ZGCNYBMDGKVWFH-ODZAUARKSA-N
일반 설명
cis-4-Chloro-2-butenylamine hydrochloride is an alkenyl amine derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)