주요 문서
421286
Sigma-Aldrich
MERPOL® A surfactant
동의어(들):
Nonionic Surfactant MERPOL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
표면장력
24 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
bp
200 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
6
애플리케이션
Nonionic, ethylene oxide condensate. Low foaming wetting agent.
법적 정보
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)