About This Item
Linear Formula:
C6H5C(CH3)2CH2MgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
192.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
density
0.766 g/mL at 25 °C
작용기
phenyl
SMILES string
CC(C)(C[Mg]Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13.ClH.Mg/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h4-8H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
BXKYFONHSSFLKR-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-18.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-27.8 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles