주요 문서
387444
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-nitrobenzoylacetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4COCH2CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
237.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
75-77 °C (lit.)
작용기
ester
ketone
nitro
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(6-8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
DSOJMGUVLXTQSE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)