주요 문서
366943
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15NO
CAS Number:
Molecular Weight:
177.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
광학 활성
[α]24/D −3.7°, c = 5 in methanol
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
115 °C/0.8 mmHg (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9H2/t11-/m0/s1
InChI key
YQMXOIAIYXXXEE-NSHDSACASA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)