주요 문서
335339
Sigma-Aldrich
4-(4-Aminophenyl)butyric acid
95%
동의어(들):
4-Aminobenzenebutanoic acid, p-Aminobenzenebutyric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4(CH2)3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
179.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
121-124 °C (lit.)
121-133 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(CCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13)
InChI key
RBHLFWNKEWLHBP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)