주요 문서
308935
Sigma-Aldrich
2,2′-Iminodibenzoic acid
95%
동의어(들):
Diphenylamine-2,2′-dicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HN(C6H4CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
257.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
mp
298 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-13(17)9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(18)19/h1-8,15H,(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
ZFRNOTZQUGWMQN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)