주요 문서
308064
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsiloxy)furan
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12O2Si
CAS Number:
Molecular Weight:
156.25
Beilstein:
1423066
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
34-35 °C/9 mmHg (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[Si](C)(C)Oc1ccco1
InChI
1S/C7H12O2Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
ILBCDLOQMRDXLN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
64.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
18 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Carlos Silva López et al.
The Journal of organic chemistry, 70(9), 3654-3659 (2005-04-23)
[reaction: see text] A comprehensive scan of the transition state space for the reaction of 2-(trimethylsiloxy)furan and methacrolein (24 combinations) offered a satisfactory explanation of the high like diastereoselectivity obtained experimentally in the Mukaiyama vinylogous aldol reaction of these and