주요 문서
262188
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
동의어(들):
(4-Chlorophenyl)magnesium bromide, p-Chlorophenylmagnesium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
215.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in diethyl ether
density
0.887 g/mL at 25 °C
작용기
chloro
SMILES string
Clc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C6H4Cl.BrH.Mg/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
262188-100ML4061826116180
262188-800ML4061837843679