주요 문서
261807
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trifluoronitrobenzene
98%
동의어(들):
1,3,5-Trifluoro-2-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F3C6H2NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
177.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
bp
182-185 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
density
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
InChI key
PWRFDGYYJWQIAB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,4,6-Trifluoronitrobenzene has been used in preparation of 4-methoxy-2,6-difluoroanilines, versatile building blocks in medicinal chemistry.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A convenient synthesis of 4-alkoxy-and 4-hydroxy-2, 6-difluoroanilines.
Alonso-Alija C, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 95-98 (2004)