주요 문서
245380
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid
technical grade, 96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(SCH3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
202.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
분석
96%
양식
solid
mp
136-137 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
chloro
thioether
SMILES string
CSc1ccc(Cl)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2S/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
HJDZJDJRUVAYTR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Chloro-5-(methylthio)benzoic acid may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)