주요 문서
244945
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(triphenylphosphine)platinum(II)
동의어(들):
Pt(PPh3)2Cl2, cis-Bis(triphenylphosphine)platinum(II) dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)3P]2PtCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
790.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
반응 적합성
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
[Pt+2].P(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4.P(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
XAFJSPPHVXDRIE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)