백금 촉매
자사는 유기 합성에서 다양한 작용기의 수소화 및 탈수소화에 사용되는 효율적인 백금 촉매, 예를 들어, 애덤스(Adams) 촉매라고도 하는 이산화백금을 제공합니다. 활성 Pt 촉매인 백금흑은 반응 중에 형성됩니다. 알카인에 대해 백금 촉매 반응을 활용하면 신 첨가(syn-addition)가 발생하여, 시스-알켄을 형성합니다. 백금 촉매를 사용한 가장 중요한 변형 두 가지는 질소 화합물을 아민으로 그리고 케톤을 알코올로 수산화하는 것을 포함합니다. 주목할 만하게도, 알켄의 환원은 니트로기를 환원시키지 않고 니트로기 존재 하에 Pt 촉매 애덤스(Adams) 촉매로 수행될 수 있습니다. 백금 촉매는 팔라듐 촉매보다 선호되어 니트로 화합물을 아민으로 환원하는 경우 수소화분해를 최소화합니다. 이러한 Pt 촉매는 팔라듐 촉매를 사용해서는 발생하지 않는 반응인 페닐 포스페이트 에스테르의 수소화분해를 위해 사용됩니다.