주요 문서
220140
Sigma-Aldrich
(Dichloromethyl)trimethylsilane
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiCHCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
157.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
refractive index
n20/D 1.4455 (lit.)
bp
133 °C/730 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
C[Si](C)(C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3)4(5)6/h4H,1-3H3
InChI key
XJTUNBKAWATELL-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
78.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
26 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)