주요 문서
21987
Sigma-Aldrich
(1S,3R)-cis-4-Carene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(1R,4R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16
CAS Number:
Molecular Weight:
136.23
Beilstein:
3044038
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −145±5°, neat
refractive index
n20/D 1.469
density
0.849 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12C[C@@H](C)C=C[C@@]1([H])C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
InChI key
LGNSZMLHOYDATP-YIZRAAEISA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
100.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
38 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2