생물학적 소스
plant
양식
powder
분자량
~86 kDa
색상
white to off-white
점도
2,600-5,600 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
solubility
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
저장 온도
room temp
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
1S/C36H70O19.C20H38O11/c1-19(37)9-45-17-27-29(47-11-21(3)39)31(48-12-22(4)40)34(51-15-25(7)43)36(54-27)55-30-28(18-46-10-20(2)38)53-35(52-16-26(8)44)33(50-14-24(6)42)32(30)49-13-23(5)41;1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-
InChI key
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- as a viscosity modifier in the preparation of printable ink
- as a viscosifier in the preparation of hydroxyapatite (HAP) suspension
- in the preparation of HPMC gels and composite gels
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable