179698
(−)-2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-2-keto-L-gulonic acid monohydrate
98%
동의어(들):
(−)-Diaceton-2-keto-L-gulonsäure, (−)-Diacetone-2-keto-L-gulonic acid, 2,3:4,6-Di-O-isopropyliden-α-L-xylo-2-hexulofuranosonsäure, 2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-xylo-2-hexulofuranosonic acid, Dikegulac
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18O7 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
292.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
98%
광학 활성
[α]21/D −20°, c = 2 in methanol
mp
88-90 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].CC1(C)OC[C@@H]2O[C@]3(OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O7.H2O/c1-10(2)15-5-6-7(17-10)8-12(16-6,9(13)14)19-11(3,4)18-8;/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,13,14);1H2/t6-,7+,8-,12+;/m0./s1
InChI key
ZFQRGFMVXLSLKZ-QCILGFJPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable