추천 제품
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
동위원소 순도
98 atom % D
형태
powder
기술
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
Cl[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i/hD4
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-JBISRTOLSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable