Merck
ビメンチン
ビメンチンは、間葉系細胞において認められる中間径フィラメントの細胞骨格タンパク質です。通常はコイルドコイル二量体を形成しており、別の二量体と結合して四量体を形成し、細胞骨格となる網目構造のタンパク質シートを構築しています。ビメンチン中間径フィラメントは、細胞質構造においてオルガネラの局在化に重要な役割を果たしていると考えられており、ゴルジ体、ER、ミトコンドリア、および核との相互作用が確認されています。  
ビメンチン