α-アクチニンは、筋細胞と非筋細胞のいずれにも存在するアクチン結合タンパク質です。分子量100 kDaのポリペプチドで、溶液中では二量体を形成しています。アクチニンは、正常な骨格筋では筋サルコメアを区切っているZディスクに付着しています。平滑筋の場合は、組織特有の緻密体や緻密班に集中して検出されます。抗αアクチニン抗体を用い、多種類の細胞を蛍光免疫染色した試験により、αアクチニンがアクチン繊維を形成するストレスファイバーを広範に架橋していることが確認され、特に膜結合末端における関連が明らかにされています。