タンパク質の保護
プロテアーゼ阻害剤は、組織または細胞抽出液中のタンパク質が内在性プロテアーゼによって分解されるのを阻害するために重要かつ有用な試薬です。プロテアーゼは、タンパク質の単離や特性評価の際にタンパク質を分解するおそれがあります。
プロテアーゼの説明には、タンパク質分解酵素の4つの主要なクラスが利用されています。
- セリンプロテアーゼクラス:トリプシン、キモトリプシン、エラスターゼなど
- システインプロテアーゼクラス:パパイン、カルパイン、リソソームカテプシンなど
- アスパラギン酸プロテアーゼクラス:ペプシン、レンニンなど
- メタロプロテアーゼクラス:サーモリシン、カルボキシペプチダーゼAなど
タンパク質の単離や特性評価の際に、4クラスのプロテアーゼのうちの1つ、またはすべてがタンパク質を分解するおそれがあります。複数クラスのプロテアーゼからタンパク質の完全性を保護するために、さまざまなプロテアーゼ阻害剤およびカクテル(混合物)が開発されています。
プロテアーゼ阻害剤カクテルは、抽出および精製中のタンパク質の完全性を保護するために開発されました。私たちは、さまざまな十分に確立された個別のプロテアーゼ阻害剤とプロテアーゼ阻害剤カクテルを提供しています。また、自社のプロテアーゼ阻害剤カクテルの製品ラインナップに加えて、Roche社のcOmplete®プロテアーゼ阻害剤カクテル錠剤も提供しています。
Merckは、さまざまな十分に確立された個別のプロテアーゼ阻害剤とプロテアーゼ阻害剤カクテルを提供しています。これらは、細胞溶解後のタンパク質の機能を維持および保存するために最適化されています。
- Roche社のcOmplete®プロテアーゼ阻害剤カクテル錠剤も提供
- 粉末、溶液、および錠剤タイプをご用意
- ほとんどのサンプルタイプ(組織または細胞)中のプロテアーゼを阻害
- 特定用途のために最適化された個別処方
プロテアーゼ阻害剤については、
sigma-aldrich.com/proteaseinhibitorsをご覧ください。
プロテアーゼ阻害剤カクテルについては、
sigma-aldrich.com/proteaseinhibitorscocktailsをご覧ください。
プロテアーゼ阻害剤カクテル |
---|
プロテアーゼ阻害剤については、
sigma-aldrich.com/proteaseinhibitorsをご覧ください。