Merck
ホームクロスカップリングJamisonニッケル(II)触媒前駆体
Jamisonニッケル(II)触媒前駆体
はじめに
ニッケル触媒は、幅広く合成に有用性を発揮します。しかし、安定性の高いニッケル(0)ソースの不足と、高い触媒添加量が、その使用を制限していました1。そこでJamisonの研究グループは、in situで活性触媒になる安定性の高いホスフィン含有ニッケル(II)触媒前駆体ライブラリを構築しました2,3
Nickel catalysis has broad synthetic utility
図1.Nickel catalysis has broad synthetic utility
利点
  • 空気、水分に対する安定性
  • in situで活性触媒に変換される
  • グローブボックス外でも使用可能
代表的なアプリケーション
図2.代表的なアプリケーション2
関連製品
Loading
参考文献
1.
Tasker SZ, Standley EA, Jamison TF. 2014. Recent advances in homogeneous nickel catalysis. Nature. 509(7500):299-309. https://doi.org/10.1038/nature13274
2.
Standley EA, Jamison TF. 2013. Simplifying Nickel(0) Catalysis: An Air-Stable Nickel Precatalyst for the Internally Selective Benzylation of Terminal Alkenes. J. Am. Chem. Soc.. 135(4):1585-1592. https://doi.org/10.1021/ja3116718
3.
Standley EA, Smith SJ, Müller P, Jamison TF. 2014. A Broadly Applicable Strategy for Entry into Homogeneous Nickel(0) Catalysts from Air-Stable Nickel(II) Complexes. Organometallics. 33(8):2012-2018. https://doi.org/10.1021/om500156q