Merck
ホームウェットケミカル分析Milli-Q®IX純水製造装置
Milli-Q®IX純水製造装置
結果の再現性とラボ生産性をサポートする信頼できる純水
Milli-Q®  IX純水製造装置は高品質の純水を精製できます。水が分析結果に悪影響を与えず、ラボのニーズを満たします。
Milli-Q® IX
Milli-Q® IX純水製造装置
Milli-Q® IX純水製造装置は、コンプライアンス、正確性および効率が最重要である規制環境下のラボ(例:食品・飲料、環境関連および工業試験のラボ、臨床検査のラボ、製薬業界など)のニーズおよび、研究とイノベーションのためのラボ(学術研究機関、研究所、製薬研究、バイオテクノロジーなど)をサポートします。
動画:Milli-Q® IX純水製造装置
以下の動画で、Milli-Q® IX純水製造装置が、どのように安定した水質の純水を提供し、汚染を防止し、ラボの効率を向上させるのかをご確認ください。
安定性と信頼性の高い純水の品質
効果的な組み合わせとサステナブルな精製技術(自己再生するElix® EDIモジュールおよび水銀不使用のech2o® UVランプを含む)により、安定して高品質の純水を常に確実に提供します。最終フィルターとポリッシャーにより、お客様の用途のニーズに合わせた水質が得られます。さらに、ディスペンサーのタッチスクリーン上で正確かつ連続して比抵抗のモニタリングを行うため、常に安心して高品質の純水を利用できます。
  • 高性能 IPAK Gard® 前処理カートリッジは、水道水由来のコロイド、粒子、遊離塩素、およびミネラルを除去して逆浸透(RO)膜を守り、装置の性能を向上させます。
  • 高度RO は、イオン、粒子、細菌、大型有機物などの不純物を95~99%除去します。ROの水リカバリーループは水の使用量を削減し、供給水の温度または比抵抗に合わせて変化し、一定の製造流速を保ちます。
  • Elix® 電気脱イオン(EDI)モジュール は、残りのイオンを除去し、常に優れた水質の純水を提供します。このモジュールは小さな電界でイオン交換樹脂を連続的に自己再生するため、化学薬品による再生処理の必要がなく、メンテナンスを軽減し、ランニングコストを低減して予測可能なものにします。
Elix Graph
  • 水銀不使用のech2o® UVランプ – 水銀不使用UVC LED 265nm UVランプにより、効率的に殺菌を行います。このランプは、装置の自動循環ループおよび純水貯蔵タンク内に取り付けられており、細菌汚染を複合的に防ぎます。
インテリジェントな純水タンク
タンク貯蔵純水の水質維持機能の向上について説明します。インテリジェントな純水貯蔵のソリューションにより、細菌、粒子およびCO2 汚染を複合的に防ぎ、従来よりも純水の純度を維持します。
  • 純水製造の前に、RO膜とElix® EDIモジュールを 自動的に洗浄して 、高純度な純水のみがタンクに入るようにします
  • ベントフィルター がシームレスに組み込まれており、空気中の不純物からの保護が強化されています
  • タンク内UV殺菌灯(ASM) は、貯蔵水とタンク壁に定期的に照射を行い、細菌の増殖およびバイオフィルムの形成を防ぎます
  • オーバーフローセンサー はオーバーフローチューブに代わり、この汚染源を排除します
  • 貯蔵水の自動循環 でタンク内の水に殺菌用UVランプを照射して水質を維持するため、高品質の純水が常に使用可能です
テクノロジーと設計によるサステナビリティの向上
革新的な精製技術とデザインの特性により、Milli-Q® IX純水製造装置による環境への影響はごくわずかなものになっています。主要なサステナビリティの特長:
  • 自己再生するElix® EDIモジュールのため、化学薬品による再生は不要となり、化学的な廃棄物がなくなります。関連する廃棄物の搬出費用と処理費用も不要となります
  • 高度なROにより排水を再循環して、排水量と全体的な水使用量を削減します
  • 「休止(LabClose)」モードでは、連休や休日などでラボを休止するときに、水とエネルギーの使用量を抑えます
  • 殺菌用ech2o® UVランプは水銀不使用です
  • 装置、タンク、消耗品をコンパクトにしたため、製造、包装、輸送において、プラスチックの使用を削減しています
水銀不使用
毎日のラボ効率をサポートする簡単で直感的な操作による使用
人間工学的で革新的なE-POD® 純水ディスペンサーを使用すれば、常に便利で簡単に新鮮な純水を採水できます。
  • 採水ホイールを回す、またはタッチスクリーンをタップして(手袋をはめたままでも可能)、流量を調節したり、採水量を設定したりできます
  • タッチスクリーンを使用すれば、採水オプションの選択、水質パラメータのモニタリング、迅速なデータ収集、基本的な装置機能の制御が可能です
  • 「定量採水(Volumetric Dispense)」モードを使用すると、設定した容量まで自動で容器に水を満たします繰り返す場合はボタンを押し、スクリーンをタップする、またはフットペダル(オプション)を踏むだけです
容易なメンテナンス
スマートなデザイン特性を有するため、装置を簡単に使用でき、メンテナンスが容易です。
  • 水質維持機能 として、ROフラッシュ・リンス、EDIリンス、循環ループ、タンクUV殺菌などがあります
  • 自動アラート により消耗品交換時期を通知するため、主要コンポーネントへの悪影響を回避できます
  • スクリーン上のウィザード が、ユーザーが行える簡単なメンテナンスとトラブルシューティングをご案内します
  • ツイスト&ロック式 のカートリッジ交換で、ラボの誰もが数分間で交換作業を行えます
  • 年1回の、時期に合わせた 消耗品交換で手間を軽減します
スペースの節約・柔軟な設置オプション
Milli-Q® IX純水製造装置は、スリムなE-POD® ディスペンサーを実験台に置くだけであり、貴重なスペースを節約できるデザインになっています。お客様のご要望に合わせて、コンパクトな精製ユニットとタンクを実験台下に設置することが可能です。さらに、お客様のラボのニーズに完全に応えられるように、さまざまな流量(3、5、10、15 L/h)とタンクサイズ(25、50、100 L)のオプションもご用意しました。ひとつの装置には2台のディスペンサーを接続でき、POD間は最大5 m離すことができます。これにより、離れた実験台や、別のラボからでも、純水にアクセスできます。
デジタルサービスによる装置管理の簡素化・生産性の確保
MyMilli-Q™ Remote Careの独自のオンラインモニタリングとサービス特性を以下に示します。
  • お客様の装置とデータへのリモートアクセス 
  • アラートや警報が発生した場合のメールやSMSによる自動通知
  • 遠隔診断によるサービスの迅速化
  • シンプルなデータ管理と高度なトレーサビリティによる監査と認定過程の簡便化
MyMilli-Q™ デジタルサービスステッカーのアイコン