透過率・吸光度換算表
透過率・吸光度換算表・チャート
吸光度と透過率は、分光測光法で使用される測定値です。分光測光法では、さまざまな波長の光の放射エネルギーを物質がどの程度吸収するかが測定されます。この技術は、未知の物質の同一性を特定するため、およびサンプル中の物質の濃度を一連の標準物質を使用して定量するために役立ちます。
透過率・吸光度換算表をラボや現場で用いれば、透過率の値から吸光度への変換が迅速に行えます。このチャートのコピーをダウンロードして、教室や実験室でご利用ください。
吸光度は透過率からどのように変換されるのか?
吸光度はパーセント透過率(%T)から以下の式によって計算されます:
吸光度 = 2 – log(%T)
透過率(T)は、透過する入射光の割合です。言い換えると、物質中を「無事に」通過して反対側から出てくる光の量です。これはT = I/Ioと定義されます。ここで、I = 透過光(「出力)」)でIo = 入射光(「入力)」)です。%Tは(I/Io) x 100です。例えば、T = 0.25の場合は%T = 25%です。25%の%Tは、サンプル中を通過して反対側から現れる光の量が25%であることを意味します。
吸光度(A)は透過率とは反対の側面で、サンプルが吸収する光の量を意味します。「光学密度」とも呼ばれています。吸光度は、Tの対数関数として次のように計算されます:A = log10 (1/T) = log10 (Io/I)。