タンパク質構造解析
![Protein Structure PDB(Protein Data Bank) ID:5MU8Blevitt et al.による「Structural Basis of Small-Molecule Aggregate Induced Inhibition of a Protein-Protein Interaction」から引用した5MU8。”Structural Basis of Small-Molecule Aggregate Induced Inhibition of a Protein-Protein Interaction”(Blevitt et al., J. Med Chem. 2017, 60:3511-3517)および”NGL viewer: web-based molecular graphics for large complexes”(AS Rose et al.(2018))バイオインフォマティクスおよびRCSB PDB](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/protein-biology/protein-structure/protein-structure.jpg)
タンパク質の機能は、その構造、他のタンパク質との相互作用、および、細胞、組織、器官内での位置に直接依存しています。タンパク質の構造と機能は、プロテオミクスにおいて大規模に研究されています。プロテオミクスは、具体的な病態と関連したタンパク質バイオマーカーの同定を可能にし、潜在的な治療標的を提供します。タンパク質構造と、タンパク質の位置、発現レベル、および相互作用のマッピングを理解することは、タンパク質機能を推定するために利用できる有用な情報を生み出します。
• タンパク質構造
• タンパク質構造の決定
• タンパク質マッピング
関連技術資料
- アミノ酸一覧表は、真核生物で発見された20個のアミノ酸を示しています。側鎖および荷電によってグループ分けされています。メルクのアミノ酸製品一覧(アラニン、イソロイシン、ロイシン、バリン、フェニルアラニン、トリプトファン、チロシン、アスパラギン、システイン、グルタミン、メチオニン、セリン、スレオニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、アルギニン、ヒスチジン、リジン、グリシンおよびプロリン)をご覧ください。詳細については以下のとおりです。
- Human Protein Atlasは、細胞、組織および臓器内におけるすべてのヒトタンパク質をマッピングし、ヒト生物学および疾患の理解を深めるための情報をオープンアクセスで提供することを目的としています。
- Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
- We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
- Glycosylphosphatidylinisotol (GPI) anchored proteins are membrane bound proteins found throughout the animal kingdom. GPI anchored proteins are linked at their carboxyterminus through a phosphodiester linkage of phosphoethanolamine to a trimannosyl-non-acetylated glucosamine (Man3-GlcN) core.
- Glycan Sequencing Using Exoglycosidases
- Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
- すべて表示 (13)
関連プロトコル
- This page covers the principles and methods of chromatofocusing, a chromatography technique that separates proteins according to differences in their isoelectric point (pI).
- Selected Protocol from "Protein-Protein Interactions: A Molecular Cloning Manual, 2nd Edition,", Erica A. Golemis and Peter D. Adams. Protein Interactions Captured by Chemical Cross-linking: One-Step Cross-linking with Formaldehyde
- すべて表示 (2)
技術資料・プロトコールの検索
タンパク質構造の決定
原子分解能での三次元タンパク質構造の決定は、タンパク質機能、構造に基づく薬剤設計、分子ドッキングの解明に有用です。
- NMR:核磁気共鳴(NMR)分光法は、タンパク質の構造と動態に関する情報を得るために使用されます。NMRにおいては、原子の空間位置が化学シフトによって決定されます。タンパク質NMRに向けて、タンパク質は、通例、感度を高め構造解析を促進するために、安定同位体(15N、13C、2H)で標識されます。同位体標識は通常、タンパク質発現中に増殖培地に同位体標識された栄養素を供給することによって導入されます。
- X線結晶構造解析法:タンパク質のX線結晶構造解析法は、結晶化したタンパク質のX線回折を通してタンパク質の三次元構造を取得するために使用できます。結晶は、沈殿を促進する高濃度タンパク質を溶液中にシーディングすることによって成長し、適切な条件下で規則的なタンパク質結晶が形成されます。X線は、タンパク質結晶に狙いを定められ、結晶は、電子検出器または膜上にX線を散乱させます。結晶は、三次元で回折を捕捉するために回転され、フーリエ変換によって結晶化分子中の各原子の位置の計算が可能になります。
タンパク質マッピング
具体的な細胞、組織、器官内でのタンパク質の位置と発現レベルのマッピングが、プロテオームの機能研究に役立ちます。タンパク質の空間分布は、タンパク質機能にとって重要であり、不適切な位置や発現は、さまざまな病態を引き起こします。Human Protein Atlas(ヒトタンパク質アトラス)などのマッピングプロジェクトが、バイオマーカー発見のためのプロテオームリソースを提供しており、病理の理解に役立ちます。インターアクトームのマッピングは、細胞レベルで発生する分子間相互作用を定義するのに役立ち、タンパク質機能の理解を助け、疾患に対する価値ある潜在的な薬剤標的を提供します。