Merck
ホーム製品Chemistry & BiochemistryBiochemistryアバンティポーラリピッド
アバンティ®ポーラリピッド
内側に突出する親水性尾部および外側に突出する極性頭部で生細胞の周りの膜を形成する脂質の図
リピドミクス研究は、代謝学の下位の分野であり、病理学的疾患のバイオマーカーを発見するために、細胞または生物学的システムにおけるリピドームとも呼ばれる脂質の総体について構造と機能、およびその他の細胞構成要素との相互作用を研究する分野です。
米国を除くすべての国でのアバンティ® ポーラリピッド社の独占パートナーとして、世界中の研究者が高純度脂質によりアクセスしやすくするように努力しています。私たちは、アバンティ®リピッド、アジュバント、複合治療薬と次世代mRNAワクチン用の薬物送達ソリューションで使用される装置の包括的ポートフォリオを提供しています。すべてのAvanti®製品が、厳しい品質および安定性管理基準を満たしています。
  • 2,000以上のアバンティ®製品は、99%以上の純度です。
  • 高純度天然および合成リン脂質、スフィンゴ脂質、ステロール脂質
  • 蛍光脂質、アジュバント、脂質結合抗体、など
  • 脂質の構造と機能の研究のためのリピドミクスツール
  • リポソーム調製のためのAvanti® Mini-Extruder
免疫療法とワクチン開発におけるアジュバント
Salmonella minnesota R595由来の異質モノホスホリル脂質A(MPL)を用いたワクチンアジュバントは、動物およびヒトワクチンにおける異種タンパク質に対するTh-1タイプの免疫応答の誘導で安全性と有効性が証明されています。アバンティ®チームは、合成MPL派生物とアジュバントシステムの導入により免疫療法とワクチン開発に大改革をもたらしました。天然製品の前身として免疫応答の誘導で有効および安全であることが証明されている単一分子種を含むMPLの複数のアバンティ®合成類似化合物を提供しています。PHAD®, 3D-PHAD®と3D(6A)-PHAD®は、多様な抗原を用いて動物で広く試験されてきました。すべてのケースにおいて、これらのアジュバントは、細菌由来MPLに対して類似した活性と安全性プロファイルを示します。
UltimateSPLASH™ ONE
UltimateSPLASH™ ONEは、定量的リピドミクスのための完全な内部標準液です。15の脂質クラスを網羅する69の高純度ジュウテリウムラベル内部標準を含むバイアル管1本から構成されます。各バイアル管は、複数のリピドミクス技術を用いて正確な定量化のために、細心の注意を払って特性評価、定量化され、混合された1:1 DCM:MeOH溶液1.2mlを含んでいます。
LIPID MAPS® 質量分析標準物質
アバンティ® は、グリセロ脂質、グリセロホスホ脂質、スフィンゴ脂質、ステロールなどの脂質分析のためのLIPID MAPS®質量分析標準物質の独占的ライセンスを与えられた製造者かつサプライヤーです。定量標準 は、質量分析で分子種の構造または濃度を特定するために使用されます。定量標準は、質量スペクトル分析による脂質の一般的同定のためにDNAポリメラーゼをタグ付けするために使用されます。どのような用途であっても、アバンティ®の化学的に純粋な合成脂質標準物質は、特性評価され、規定の濃度でユニット容器に包装済みです。分析の詳細な証明書を各標準物質に添付しています。
装置
アバンティMini-Extruderを使えば、効率的に押出法によって大型単層ベシクルを調製することができます。溶媒も洗浄剤も使わずに、の均一な単層リポソーム群を生成します。ベシクルのサイズは、ポリカーボネート膜の選択によって制御されます。押出法によって調製された単層ベシクルの粒径分布は、押出膜を通る通過回数の関数です。ホットプレート上に安定用ブロック-押出機アセンブリを配置することで、室温を超える転移温度を持つ脂質に対して迅速な温度制御を達成します。ステンレス鋼とテフロンからなる特別な設計により、接液部すべてを迅速に清浄化できるため、異なる脂質種からのベシクル生成の合間の「ダウンタイム」が削減されます。