Merck
V900893
Sigma-Aldrich
コラゲナーゼ Clostridium histolyticum由来
Type IV, Vetec, reagent grade, powder, ≥160 CDU/mg solid
別名:
クロストリジオペプチダーゼA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
Clostridium histolyticum
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
フォーム
powder
比活性
≥160 CDU/mg solid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Collagenase from Clostridium histolyticum is a collagenolytic enzyme. It interacts with collagen-like substances and is responsible for the degradation of collagen into small peptides.
アプリケーション
Collagenase from Clostridium histolyticum may be used for the isolation of cells from many types of animal tissue. VETEC Collagenase Type IV has low tryptic activity. It is suitable for the digestion of islet cells from the pancreas.
Suitable for use in preparation of single cell suspension for sequencing.
生物化学的/生理学的作用
コラゲナーゼは、モル酵素あたり 4 グラム原子カルシウムによって活性化されます。 本製品は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N′,N′-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および 8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。
品質
Also contains clostripain, neutral protease, and tryptic activities.
単位の定義
1 コラーゲン消化単位(CDU)は、ウシアキレス腱由来コラーゲンからペプチドを遊離し、カルシウムイオン存在下、pH 7.4、37°C、5 時間のニンヒドリン呈色における、1.0 umol のロイシンに相当します。1 FALGPA 加水分解単位は、25°Cで、1 分間あたりに、1.0 umol の furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala を加水分解します。1 中性プロテアーゼ単位は、pH 7.5、37°Cでカゼインを加水分解し、5 時間あたり1.0 umol のチロシンに相当する色を生成します。1 クロストリパイン単位は、DTT の存在下、pH 7.6、25°Cで、1 分間あたり 1.0 umol の BAEE を加水分解します。
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
V900893-1G:
V900893-VAR:
V900893-100MG:
V900893-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reversibility of experimental rabbit liver cirrhosis by portal collagenase administration.
Jin B, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 85(8), 992-992 (2005)
Telomerase reverse transcriptase acts in a feedback loop with NF-KB pathway to regulate macrophage polarization in alcoholic liver disease.
Wu X Q, et al.
Scientific Reports, 6, 18685-18685 (2016)
Xiao-Qin Wu et al.
Scientific reports, 6, 18685-18685 (2016-01-05)
Activation of Kupffer cells (KCs) plays a central role in the pathogenesis of alcoholic liver disease (ALD). C57BL/6 mice fed EtOH-containing diet showed a mixed induction of hepatic classical (M1) and alternative (M2) macrophage markers. Since telomerase activation occurs at
Hong-Wu Meng et al.
Toxicology, 421, 9-21 (2019-04-06)
4-Methylcoumarin-[5,6-g]-hesperetin (4-MCH) is a hesperidin derivative produced by the structural modification of hesperetin. Alcoholic hepatitis (AH) is the origin of many serious liver diseases that are accompanied by hepatic inflammation. In this study, we detected the anti-inflammatory activity of 4-MCH
Xichang Liu et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 784154-784154 (2022-01-04)
Objective: The "Glymphatic" system, a network of perivascular tunnels wrapped by astrocyte endfeet, was reported to be closely associated with the diseases of the central nervous system. Here, we investigated the role of the glymphatic system in intracerebral hemorrhage (ICH)