安全性情報
V900886
Sigma-Aldrich
セレクト酵母エキス
Vetec, reagent grade, powder, suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI Key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酵母エキスは、様々な微生物用途や分子遺伝学用途での細菌学的培地の成分として使用されています。
その他情報
無傷のビタミンB群を含む酵母の自己分解物の水溶性部分です。酵母抽出物はアミノ酸、ペプチド、水溶性ビタミン、炭水化物の混合物であり、培地の添加物として使用できます。
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
V900886-BULK:
V900886-500G:
V900886-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)