Merck
V900881
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
Vetec, reagent grade, average Mn 6,000 Da
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51171641
グレード
reagent grade
製品種目
Vetec
分子量
average Mn 6,000 Da
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
V900881-500G:
V900881-BULK:
V900881-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)