グレード
reagent grade
詳細
non-ionic detergent
製品種目
Vetec™
分子量
~1228
濃度
40%
テクニック
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>298.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 148 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
V900548-1L:
V900548-VAR:
V900548-BULK:
V900548-100ML:
V900548-500ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)