グレード
reagent grade
製品種目
Vetec™
アッセイ
99%
形状
powder
pH
9.2 (10 g/L)
密度
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI Key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Smartphone-based digital image colorimetry for the determination of total capsaicinoid content in chili pepper extracts.: Utilizing 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide in an innovative smartphone-based colorimetric analysis, this study presents a cost-effective and accessible method for quantifying capsaicinoids in chili extracts, enhancing food quality control and research in capsaicinoid-related health benefits (Vakh et al., 2024).
- Multispectral and Molecular Docking Studies Reveal Potential Effectiveness of Antidepressant Fluoxetine by Forming Π-Acceptor Complexes.: This research explores the interaction of fluoxetine with 2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide, demonstrating the compound′s role in enhancing the drug′s antidepressant effects through molecular docking studies, suggesting new therapeutic strategies (Gaber et al., 2022).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V900209-500G:
V900209-BULK:
V900209-VAR:
試験成績書(COA)