安全性情報
V800188
Sigma-Aldrich
Folin & Ciocalteuフェノール試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
製品種目
Vetec
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
V800188-BULK:
V800188-6X125ML:
V800188-VAR:
V800188-125ML:
試験成績書(COA)