Merck
1719000
USP
ワルファリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-ヒドロキシ-3-(3-オキソ-1-フェニルブチル)クマリン, クマフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16O4
CAS番号:
分子量:
308.33
Beilstein:
8868198
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
warfarin
メーカー/製品名
USP
mp
162-164 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
InChI Key
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... VKORC1(79001)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Warfarin USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Warfarin Sodium
  • Warfarin Sodium Tablets
  • Warfarin Sodium for Injection
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
法的情報
免責事項
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1719000-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
チメロサール United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1659000
チメロサール
尿素 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1706698
尿素
Daisuke Yoshioka et al.
Journal of artificial organs : the official journal of the Japanese Society for Artificial Organs, 17(4), 308-314 (2014-07-23)
The aim of this study was to evaluate our clinical experience with the Jarvik 2000 axial flow pump (Jarvik Heart, Inc, New York, NY, USA), a miniature axial flow left ventricular assist device (LVAD). The clinical results of eight patients
James D Douketis et al.
Thrombosis and haemostasis, 113(3), 625-632 (2014-12-05)
In patients with atrial fibrillation (AF) who require interruption of dabigatran or warfarin for an elective surgery/procedure, the risks and benefits of perioperative bridging anticoagulation is uncertain.We accessed the database from RE-LY, a randomised trial comparing dabigatran with warfarin for
Benjamin A Steinberg et al.
Circulation, 131(5), 488-494 (2014-12-17)
Temporary interruption of oral anticoagulation for procedures is often required, and some propose using bridging anticoagulation. However, the use and outcomes of bridging during oral anticoagulation interruptions in clinical practice are unknown. The Outcomes Registry for Better Informed Treatment of
Hugh S Markus et al.
The Lancet. Neurology, 14(4), 361-367 (2015-02-17)
Extracranial carotid and vertebral artery dissection is an important cause of stroke, especially in young people. In some observational studies it has been associated with a high risk of recurrent stroke. Both antiplatelet drugs and anticoagulant drugs are used to
Tomasz Baron et al.
Heart (British Cardiac Society), 101(2), 101-106 (2014-10-22)
We aimed to assess differences in incidence, clinical features, current treatment strategies and outcome in patients with type 2 vs. type 1 acute myocardial infarction (AMI). All 20 138 hospitalisations in Sweden with a diagnosis of AMI registered during 2011 in