Merck
1711461
USP
ベルテポルフィン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(4R,4aS)-rel-18-エテニル-4,4a-ジヒドロ-3,4-ビス(メトキシカルボニル)-4a,8,14,19-テトラメチル-24H,26H-ベンゾ[b]ポルフィン-9,13-ジプロパン酸モノメチルエステル, trans-18-エテニル-4,4a-ジヒドロ-3,4-ビス(メトキシカルボニル)-4a,8,14,19-テトラメチル-23H,25H-ベンゾ[b]ポルフィン-9,13-ジプロパン酸モノメチルエステル, ビスダイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H42N4O8
CAS番号:
分子量:
718.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
verteporfin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C(/C=C1[C@@]2(C)C(/C(N/1)=C/3)=CC=C(C(OC)=O)[C@H]2C(OC)=O)=N/4)=C(CCC(OC)=O)C4=C\C5=C(CCC(O)=O)C(C)=C(/C=C6C(C=C)=C(C)C3=N/6)N5.CC(C(/C=C7[C@@]8(C)C(/C(N/7)=C/9)=CC=C(C(OC)=O)[C@H]8C(OC)=O)=N/%10)=C(CCC(O)=O)C%10=C\C%11=C(CCC(OC)=O)C(C)=C(/C=C%12C(C=C)
InChI
1S/2C41H42N4O8/c1-9-23-20(2)29-17-34-27-13-10-26(39(49)52-7)38(40(50)53-8)41(27,5)35(45-34)19-30-22(4)24(11-14-36(46)47)32(44-30)18-33-25(12-15-37(48)51-6)21(3)28(43-33)16-31(23)42-29;1-9-23-20(2)29-17-34-27-13-10-26(39(49)52-7)38(40(50)53-8)41(27,5)35(45-34)19-30-22(4)25(12-15-37(48)51-6)33(44-30)18-32-24(11-14-36(46)47)21(3)28(43-32)16-31(23)42-29/h2*9-10,13,16-19,38,43,45H,1,11-12,14-15H2,2-8H3,(H,46,47)/b31-16-,32-18-,34-17-,35-19-;31-16-,33-18-,34-17-,35-19-/t2*38-,41+/m00/s1
InChI Key
YHNBVDZVUQFVLS-SKJZPIBWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDS及び製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報は全て、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報及びサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
生物化学的/生理学的作用
ベルテポルフィンは、黄斑変性などの症状に関連する眼内の異常血管の排除のための光線力学的治療に使用される光線感作物質です。ベルテポルフィンは異常血管内に蓄積し、酸素の存在下に 693 nm の波長の非熱的赤色光により刺激されると、反応性の高い短寿命の一重項酸素およびその他の活性酸素ラジカルを産生し、内皮の局所損傷および血管の閉塞を生じます。ベルテポルフィンは大部分がミトコンドリア内に局在します。
ベルテポルフィンは光線力学的治療のための光線感作物質です。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1711461-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)