安全性情報
1696110
USP
Triptorelin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-D-seryl-L-tyrosyl-D-tryptophyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolylglycinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C64H82N18O13
CAS番号:
分子量:
1311.45
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
triptorelin
形状
solid
包装
pkg of 1.23 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1696110-1.23MG:
試験成績書(COA)