Merck
1681000
USP
トリクロルメチアジド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
6-Chloro-3-(dichloromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
(+/-)-, NSC 61560
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8Cl3N3O4S2
CAS番号:
分子量:
380.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
trichlormethiazide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(NS2(=O)=O)C(Cl)Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-3-1-4-6(2-5(3)19(12,15)16)20(17,18)14-8(13-4)7(10)11/h1-2,7-8,13-14H,(H2,12,15,16)
InChI Key
LMJSLTNSBFUCMU-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SLC12A3(6559)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Trichlormethiazide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1681000-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)