Merck
1667355
USP
チアムリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(1S,2R,3S,4S,6R,7S,14R)-6-[(2-ジエチルアミノエチルチオ)アセトキシ]-3-ヒドロキシ-2,4,7,14-テトラメチル-4-ビニルトリシクロ[5,4,3,01.8]テトラデカン-9-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H47NO4S
CAS番号:
分子量:
493.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tiamulin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCN(CC)CCSCC(=O)O[C@@H]1C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]23CC[C@@H](C)C1(C)[C@@H]2C(=O)CC3
InChI
1S/C28H47NO4S/c1-8-26(6)17-22(33-23(31)18-34-16-15-29(9-2)10-3)27(7)19(4)11-13-28(20(5)25(26)32)14-12-21(30)24(27)28/h8,19-20,22,24-25,32H,1,9-18H2,2-7H3/t19-,20+,22-,24+,25+,26-,27+,28+/m1/s1
InChI Key
UURAUHCOJAIIRQ-QGLSALSOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Tiamulin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1667355-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)