Merck
1652704
USP
L-テアニン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Nγ-エチル-L-グルタミン, L-グルタミン酸γ-(エチルアミド), Suntheanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2O3
CAS番号:
分子量:
174.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
theanine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCNC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3/c1-2-9-6(10)4-3-5(8)7(11)12/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI Key
DATAGRPVKZEWHA-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
L-Theanine USP reference standard suitable for use in specified USP compendial quality tests and assays.
生物化学的/生理学的作用
テアニンはラット皮質ニュ-ロン中でAMPA、カイニン酸、およびNMDAグリシン受容体と結合できますが、グルタミン酸と比べて低い親和性を示します。グルタミン酸輸送インヒビタ-として研究が進められており、卵巣肉腫を有するM5076マウスの細胞によるグルタミン酸取り込みを阻害し、M5076マウスの腫瘍細胞に対するドキソルビシンの効果を増強します。
その他情報
テアニンはグルタミンのアミノ酸アナログであり、緑茶中に見られます。
Sales restrictions may apply.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1652704-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
水 HPLC Plus
Sigma-Aldrich
34877