APIファミリー
tetracaine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2.ClH/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3;/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3;1H
InChI Key
PPWHTZKZQNXVAE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Gel
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Ointment
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Topical Aerosol®
- Benzocaine, Butamben, and Tetracaine Hydrochloride Topical Solution
- Lidocaine, Racepinephrine, and Tetracaine Hydrochlorides Compounded Topical Gel
- Neomycin Sulfate, Isoflupredone Acetate, and Tetracaine Hydrochloride Ointment
- Neomycin Sulfate, Isoflupredone Acetate, and Tetracaine Hydrochloride Topical Powder
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1650006-200MG:
試験成績書(COA)