Merck
T7383
Sigma-Aldrich
テトラカイン
≥98% (TLC)
別名:
4-(ブチルアミノ)安息香酸 2-(ジメチルアミノ)エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N2O2
CAS番号:
分子量:
264.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
テクニック
toxicology assay: suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
InChI Key
GKCBAIGFKIBETG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラカインはアミノエステルに分類され、8.46のpKaを有します。
アプリケーション
テトラカインは、骨格筋と心筋の両方でE-Cカップリングを研究するための研究ツールとして使用できます。この製品は、腫瘍壊死因子(TNF)を介した細胞毒性およびTNF誘導アラキドン酸放出に対する多数の薬物の影響を研究するために使用される局所麻酔薬です。
テトラカインは麻酔薬として、また上部小腸注入でのグルコース合成を低下させるために使用されています。また、ラットのリアノジン受容体(RyR)を阻害するためにも使用されています。
局所性の点眼麻酔薬であり、脊髄麻酔にも用いられます。
生物化学的/生理学的作用
テトラカインは、4-(ブチルアミノ)安息香酸2-(ジメチルアミノ)エチルエステルとも呼ばれ、筋肉および非筋肉細胞のカルシウムの動きを妨げ、カリウム誘発性およびカフェイン誘発性の外毛細胞(OHC)の短縮を阻害できます。しかし、この製品は電気的に誘導されるOHCの短縮を抑制することはできません。また、この製品はカスパーゼの活性化を刺激し、生存促進シグナル伝達経路を阻害し、ヒト腎細胞のアポトーシスを誘導します。
テトラカインは細胞内ナトリウムチャネルを遮断します。P体生成の翻訳阻害を介して真核生物開始因子2(eIF2α)のリン酸化を媒介します。
筋小胞体からの電位感受性のCa2+放出をブロックします。
調製ノート
250 mgのテトラカインは5 mlのEtOHに溶解し、透明で無色の溶液を生成します。生成物は、1:2の比率でクロロホルムとエーテルに、1:5でエタノールに可溶です。水に非常にわずかに溶けます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
T7383-100G:
T7383-VAR:
T7383-5G:
T7383-1G:
T7383-25G:
T7383-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N Slepecky et al.
Hearing research, 32(1), 11-21 (1988-01-01)
Outer hair cell (OHC) shortening has previously been induced in vitro by the application of solutions containing high potassium (a depolarizing agent), acetylcholine (a suggested efferent transmitter) and cationized ferritin (a positively charged macromolecule), as well as by electrical current.
The cell-wide web coordinates cellular processes by directing site-specific Ca 2+ flux across cytoplasmic nanocourses
Duan J, et al.
Nature Communications, 10(1), 2299-2299 (2019)
Tetracaine, a local anesthetic, preferentially induces translational inhibition with processing body formation rather than phosphorylation of eIF2alpha in yeast
Araki T, et al.
Current Genetics, 61(1), 43-53 (2015)
Insect morphogenetic hormones and developmental mechanisms in the nematode, Nematospiroides dubius.
R D Dennis
Comparative biochemistry and physiology. A, Comparative physiology, 53(1), 53-56 (1976-01-01)
Pharmacological considerations for Regional Anesthesia
Principles and Practice of Opthalmic Anesthesia (2018)