Merck
1642358
USP
リンゴ酸スニチニブ
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-[2-(ジエチルアミノ)エチル]-5-[(Z)-(5-フルオロ-1,2-ジヒドロ-2-オキソ-3H-インドール-3-イリデン)メチル]-2,4-ジメチル-1H-ピロール-3-カルボキサミド(2S)-2-ヒドロキシブタン二酸(1:1)塩, SU 011248, SU 11248, SU112248
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H27FN4O2 · C4H6O5
CAS番号:
分子量:
532.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
USP
APIファミリー
sunitinib
包装
pkg of 200 mg
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCNC(=O)c1c(C)[nH]c(\C=C2/C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c1C
InChI
1S/C22H27FN4O2.C4H6O5/c1-5-27(6-2)10-9-24-22(29)20-13(3)19(25-14(20)4)12-17-16-11-15(23)7-8-18(16)26-21(17)28;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h7-8,11-12,25H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,24,29)(H,26,28);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/b17-12-;/t;2-/m.0/s1
InChI Key
LBWFXVZLPYTWQI-IPOVEDGCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Sunitinib malate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
リンゴ酸スニチニブはVEGF-R1、VEGF-R2、VEGF-R3、PDGF-Rα、PDGF-Rβ、KIT、FLT3、CSF-1R、RETなどを標的とする受容体型チロシンキナーゼインヒビターです。また、この化合物は抗癌剤です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
1642358-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)