Merck
1629000
USP
スルファメタジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4,6-ジメチルスルファジアジン, 4-アミノ-N-(4,6-ジメチル-2-ピリミジニル)ベンゼンスルホンアミド, スルファジミジン, スルファジメチルジアジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N4O2S
CAS番号:
分子量:
278.33
Beilstein:
261304
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
sulfamethazine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
InChI Key
ASWVTGNCAZCNNR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Sulfamethazine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Sulfamethazine Granulated.
生物化学的/生理学的作用
抗菌性硫黄剤。CYP3A4の発現を誘導し、またN-アセチルトランスフェラーゼによってアセチル化されます。性別依存的な薬物動態を示し、雄に特異的なアイソフォームCYP2C11によって代謝されます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
1629000-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2