Merck
1621008
USP
ステアリン酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-ヘプタデカンカルボン酸, C18:0, NSC 25956, NSC 261168, オクタデカン酸, ステアリン酸, ステアロファン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16COOH
CAS番号:
分子量:
284.48
Beilstein:
608585
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
1 mmHg ( 173.7 °C)
APIファミリー
stearic acid
メーカー/製品名
USP
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
溶解性
acetone: soluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
ethanol: soluble
ether: freely soluble
propylene glycol: soluble
water: practically insoluble
密度
0.845 g/cm3
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI Key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
Stearic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Palmitic Acid
  • Calcium Stearate
  • Sodium Stearate
  • Aluminum Monostearate
  • Glycerin Suppositories
  • Magnesium Stearate
アナリシスノート
これらの製品はテストおよびアッセイ専用です。これらの製品は、ヒトまたは動物への投与を意図されたものではなく、いかなる種類の疾患をも診断したり、治療したり、または治癒させるために使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
1621008-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
パルミチン酸 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P0090000
パルミチン酸
サリチル酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1609002
サリチル酸
スクロース United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1623637
スクロース
パルミチン酸 analytical standard
Supelco
76119
パルミチン酸
Aluminum Monostearate
United States Pharmacopeia, 44(4), 5612-5612 (2019)
Sodium Stearate
United States Pharmacopeia, 39(3), 6024-6024 (2023)
Deliang Zhou et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(6), 1664-1672 (2014-03-22)
The purpose of this study is to identify critical physicochemical properties of hydroxypxropyl methylcellulose (HPMC) that impact the dissolution of a controlled release tablet and develop a strategy to mitigate the HPMC lot-to-lot and vendor-to-vendor variability. A screening experiment was
Sarah E E Berry
Nutrition research reviews, 22(1), 3-17 (2009-05-16)
The position of fatty acids in the TAG molecule (sn-1, sn-2 and sn-3) determines the physical properties of the fat, which affects its absorption, metabolism and distribution into tissues, which may have implications for the risk of CHD. The TAG
A M Turpeinen et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 18(2), 316-322 (1998-03-04)
The effects of stearic acid (C18:0) and trans-fatty acids (trans-FAs) on measures of platelet function and prostacyclin (PGI2) production are poorly understood in humans. In this controlled dietary study, platelet function and endothelial PGI2 production were studied in healthy humans