1619505
USP
スクアラン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,6,10,15,19,23-ヘキサメチルテトラコサン, コスビオール, パーヒドロスクアレン, ロバン
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
squalane
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
InChI Key
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 1
引火点(°F)
424.4 °F - closed cup
引火点(℃)
218 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
1619505-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック